Description
- Conecta la fuente de aire con el cabezal para lograr un flujo de aire confiable, limpio y sin restricciones.
- Compatible con seleccionados 3M™ Cascos respiratorios y unidades de suministro de aire.
Specifications
Specifications
| Color | Negro |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Plástico |
| Tipo de producto | Accesorio de instalación del tubo de respiración |
| Tamaño | Talla única |