Learn More
Cytiva Adaptadores de fuente de alimentación
Código de producto. 10117394 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cables de alta tensión de 2 mm
Cables de alta tensión de 4 mm
Tipo:
Juego adaptador 2 mm macho/4 mm hembra
Juego adaptador 4 mm macho/2 mm hembra
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo Tamaño de la unidad
10117394 Cables de alta tensión de 2 mm Juego adaptador 4 mm macho/2 mm hembra cada uno
10076284 Cables de alta tensión de 4 mm Juego adaptador 2 mm macho/4 mm hembra cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10117394 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18112958
En stock
Conecta cables de 4 mm o 2 mm a tomas de salida de 2 mm o 4 mm, respectivamente
  • Conecta cables de 4 mm o 2 mm a conectores de salida de 2 mm o 4 mm.
  • Aprobado para conexión a tierra de protección relativa de 500 V
  • Agregar las siguientes viñetas
  • Utilice el juego de adaptadores de 4 mm M/2 mm H para conectar cables de instrumentos con conector macho revestido de 4 mm a conectores de salida de alto voltaje de 2 mm.
  • Utilice el juego de adaptadores de 2 mm M/4 mm F para conectar cables de instrumentos con conector macho revestido de 2 mm a conectores de salida revestidos de 4 mm.
  • Adaptadores macho de 2 mm/hembra de 4 mm: Conecta cables de instrumentos con conector macho revestido de 2 mm a conectores de salida revestidos de 4 mm.
  • Adaptadores macho de 4 mm/hembra de 2 mm: Conecta cables de instrumentos con conector macho revestido de 4 mm a conectores de salida de alto voltaje de 2 mm.
La potencia de salida de la fuente de alimentación no debe exceder ±500 V relativo a la tierra de protección. Esto significa un ajuste máximo de 1000 V en caso de que las salidas de la fuente de alimentación sean simétricas respecto de la tierra de protección, y un ajuste máximo de 500 V en caso de que la fuente de alimentación tenga salidas conectadas a la tierra de protección.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad El producto cumple las directivas y normas válidas cuando se utiliza en las condiciones especificadas en el manual de usuario. El producto también debe usarse en el mismo estado en que lo entregó Cytiva y solo se debe conectar a otros equipos Cytiva con m
Para utilizar con (equipo) Cables de alta tensión de 2 mm
Tipo Juego adaptador 4 mm macho/2 mm hembra