Learn More
Borer Chemie™ deconex 24 FUERTES
Código de producto. 10084470
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10084470 10 kg 10 Kg
1 options
Código de producto. 10084470 Proveedor Borer Chemie™ N.º de proveedor 501900.00S10P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Limpiador en polvo para la limpieza automatizada de material de vidrio y utensilios de laboratorio. Para las más altas exigencias y residuos difíciles, deconex 24 FORTE es adecuado. Se recomienda enjuagar con ácido. Contiene cloro activo como refuerzo de limpieza.
  • Limpiador en polvo para limpieza automatizada
  • Con cloro activo
  • Concentración de aplicación habitual: 3-5 g/l
  • Se puede enjuagar sin dejar residuos
  • Para obtener resultados uniformes y perfectos
  • Amplio espectro de limpieza
  • Sin EDTA, NTA ni surfactantes
  • Se recomienda enjuagar con ácido con un limpiador deconex
  • Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Formulario Polvo
pH ∼12.3 (solución al 1%)
Composición Álcalis, agentes complejantes, inhibidores de corrosión, donadores de cloro orgánico
Concentración Concentración
Tipo de recipiente Cestillo
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 25 °C
Cantidad 1 x 10 kg
Volumen (métrico) 10 kg
Peso (imperial) 22 lb.
Peso (métrico) 10 kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • deconex 24 LIQ
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,dipotassium trioxosilicate, sodium hypochlorite