Learn More
POU3F3 Antibody (CL15308) [Biotin], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30531457 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30531457 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30531457 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344292B
Mouse Monoclonal Antibody
POU3F3 Monoclonal antibody specifically detects POU3F3 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno POU3F3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL15308
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen brain-1, Brain-specific homeobox/POU domain protein 1, Brn-1, BRN1brn-1, Oct-8, Octamer-binding protein 8, Octamer-binding transcription factor 8, OTF-8, OTF8oct-8, POU class 3 homeobox 3, POU domain class 3, transcription factor 3, POU domain, class 3, transcription factor 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a synthetic peptide of P20264, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5455
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b