Learn More
Sulfato de potasio, cumple con la especificación analítica de Ph. Eur., 99-101%, Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15671180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Envase:
Caja de cartón de fibra
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
50 Kg
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15671180 50 kg Caja de cartón de fibra 50 Kg
15661180 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
15681180 6 x 1 kg Frasco de polietileno paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15671180 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1265850KG
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Cumple las especificaciones analíticas las farmacopeas europea, 99-101 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-80-5
Fórmula molecular K2O4S
Peso molecular (g/mol) 174.25
Número MDL MFCD00011388
Clave InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1.698 °C
Nombre del producto químico o material Potassium sulfate
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de Ph. Eur., 99-101%
% máx. CAS 100.0000%
Forma física Solid
Cantidad 50 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99 a 101%
Fórmula lineal K2SO4
Nombre IUPAC dipotasio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.26
Porcentaje de pureza 99.0% to 101.0%
Grado Reactivo Farmacopea farmacopea
Envase Caja de cartón de fibra
Densidad 2.66 g/cm3