Learn More
Solución de permanganato de potasio, 0,02 M Farmacopea de la UE, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12940884 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12940884 1000 mL Frasco de vidrio 1000 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 12940884 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 046 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.75€
    54.77€ / 1000 ml
    Ahorro 11.98€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium permanganate solution
CAS 7722-64-7, 7732-18-5
Cantidad 1000 mL
Fórmula molecular KMnO4
Sinónimo potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
Clave InChI VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC manganesoilolato de potasio
Peso molecular (g/mol) 158.03
PubChem CID 516875
Grado Eu. Ph. Referencia
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.02M
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Potassium permanganate 0.02M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3005300
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .