Learn More
Solución de permanganato de potasio, 0,2 mol/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12963594 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12963594 1000 mL Frasco de vidrio 1000 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 12963594
Marca: Fisher Chemical VL 279 1000
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Permanganate
CAS 7722-64-7, 7732-18-5
Cantidad 1000 mL
Fórmula molecular KMnO4
Sinónimo potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
Clave InChI VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC manganesoilolato de potasio
Peso molecular (g/mol) 158.03
PubChem CID 516875
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.2M (1N)
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium permanganate 0.2M Volumetric Solution
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .