Learn More
Solución de permanganato potásico 0,01 mol/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12933594 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12933594 1000 mL 1000 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 12933594 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 276 1000
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Permanganate
Envase Frasco
CAS 7722-64-7, 7732-18-5
Fórmula molecular KMnO4
Concentración 0.01 M
Sinónimo potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
Clave InChI VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC manganesoilolato de potasio
Peso molecular (g/mol) 158.03
PubChem CID 516875
Cantidad 1000 mL