Learn More
Permanganato potásico, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica, de EE. UU y europea, de 99 a 100,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15641280 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 Kg
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15641280 25 kg 25 Kg
15631280 250 g 250 g
15611280 1 kg 1 Kg
15621280 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15641280 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1320625KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., 99-100,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-64-7
Fórmula molecular KMnO4
Peso molecular (g/mol) 158.032
Número MDL MFCD00011364
Clave InChI VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
Nombre IUPAC Potasio;permanganato
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium permanganate
Nombre de nota Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99-100.5%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 25 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99 to 100.5%
Fórmula lineal KMnO4
Número UN UN1490
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.03
Porcentaje de pureza 99 to 100.5%
Grado puriss.
Envase Bolsa de papel/poli
Densidad 2.700 g/cm3