Especificaciones
| CAS | 865-33-8 |
| Fórmula molecular | CH3KO |
| Cantidad | 500 mL |
| Sinónimo | potassium methoxide, potassium methylate, potassium methanolate, unii-45myq0gwgb, 45myq0gwgb, potassiummethoxide, methanol, potassium salt 1:1, kome, meok, rntqddwhl@ |
| Clave InChI | BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N |
| Peso molecular (g/mol) | 70.13 |
| PubChem CID | 23664618 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 0.1N POTASSIUM METHOXIDE IN METHANOL
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contain: METHANOL