Learn More
Yodobismutato de potasio R1, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12920514 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
600 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12920514 500 mL Frasco 600 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 12920514 Supplier Fisher Chemical Supplier No. RP 175 600
This item is not returnable. View return policy
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Specifications
Cantidad 500 mL
Notas de grado de pureza EU Ph Ref: 1070601
Grado Eu. Ph.
Envase Frasco
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium iodobismuthate solution R1. European Pharmacopoeia Ref: 1070601. (RP 175)
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.