Descripción
- Grado MN 816 N
- Sensibilidad normal
- Realice una prueba localizada aplicando gotas.
- También se utiliza para controlar reacciones de diazotación.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Tira |
| Cantidad | 100/paq. |
| Tipo | Papel de almidón con yoduro de potasio |
| Dimensiones (L x An) | 75 x 10 mm |