Learn More
Macherey-Nagel™ Papel de prueba cualitativa de almidón con yoduro de potasio
Código de producto. 11356544 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Formato:
Bobina
Tira
Dimensiones (L x An):
50 m x 7 mm
70 x 20 mm
Método de prueba:
Pruebas de puntos
Sumergir
Tamaño de la unidad:
5 metros
paquete de 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato Dimensiones (L x An) Método de prueba unitSize
11356544 Bobina 50 m x 7 mm Sumergir 5 metros
10358121 Tira 70 x 20 mm Pruebas de puntos paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356544 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 90754
Permite la detección rápida y fácil de oxidantes fuertes como el nitrito y el cloro libre. El papel de prueba cualitativa de almidón con yoduro de potasio Macherey-Nagel™ también se utiliza para controlar las reacciones de diazotización. El papel de almidón con yoduro de potasio está disponible en dos formatos: rollo de 5 m o tiras reactivas de 70 x 20 mm.
El nitrito o el cloro libre oxidan el yoduro de potasio para formar yoduro elemental. El yoduro reacciona con el almidón y forman un complejo azul-violeta. Para detectar oxidantes gaseosos, el papel se humedece con agua destilada y, a continuación, se expone al gas en cuestión. MN ofrece dos versiones diferentes de papel de almidón con yoduro de potasio:
  • Rollo de papel de prueba 816 N (5 m x 7 mm): para elegir la longitud de papel reactivo que se necesite, simplemente rasgue el papel; especialmente adecuado para sumergirlo en soluciones
  • Tiras de papel de prueba 616 T (2 x 7 cm): Los papeles individuales prácticos son especialmente convenientes para realizar pruebas puntuales; 200 tiras por tubo
Especificaciones
Indicador de color De blanco a azul/violeta
Formato Bobina
Para utilizar con (aplicación) Determinación de nitritos y cloro libre
Cantidad 1 unidad
temp Límite de sensibilidad: 1 mg/l de NO2/sin Cl2
Método de prueba Sumergir
Tiempo de prueba Inmediato
Tipo Papel de prueba cualitativa
Dimensiones (L x An) 50 m x 7 mm
Longitud (métrico) 5 m
Anchura (métrico) 7 mm