Learn More
Yoduro de potasio, saturado, grado de Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12900514 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
12900514 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12900514 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 173 100
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Cantidad 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Saturated Potassium Iodide Solution in carbon dioxide-free water European Pharmacopoeia Ref: 1070504
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide