Learn More
Macherey-Nagel™ Papel de almidón con yoduro de potasio
Código de producto. 11346544 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Indicador de color:
De blanco a azul/negro
Tamaño de la unidad:
5 metros
Código de producto. Indicador de color unitSize
11346544 De blanco a azul/negro 5 metros
1 options
Código de producto. 11346544
Marca: Macherey-Nagel™ 90753
Especificaciones
Indicador de color De blanco a azul/negro
Formato Bobina
Para utilizar con (aplicación) Determinación de sulfito y dióxido de azufre
Cantidad 1 unidad
Tipo Papel de prueba cualitativa
Longitud (métrico) 5000 mm
Anchura (métrico) 7 mm