Learn More
Solución de yodato de potasio, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium iodate solution |
| Envase | Frasco |
| CAS | 5-6-7758 |
| Fórmula molecular | IKO3 |
| Concentración | 0.05 M |
| Clave InChI | JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [O-]I(=O)=O.[K+] |
| Nombre IUPAC | potasio; yodato |
| Peso molecular (g/mol) | 214.00 |
| PubChem CID | 23665710 |
| Mostrar más |