Learn More
Solución de hidróxido de potasio, volumétrica, 8,0M de KOH (8,0N), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15648030 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15648030 50 mL Frasco de polietileno 50 ml
1 options
Código de producto. 15648030 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor P449450ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrica, 8,0 M de KOH (8,0N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydroxide solution
pH 14 (at 20°C)
Color Incoloro
Nombre de nota Volumetric, 8.0M KOH (8.0N)
Punto de ebullición ∼112°C (1013hPa)
CAS 1310-58-3
Punto de fusión ∼-6°C
Fórmula molecular HKO
Fórmula lineal KOH
Número MDL MFCD00003553
Número UN UN1814
Densidad ∽1.510g/cu.cm at 20°C
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Información de solubilidad Completely soluble in water
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 50 mL
SMILES [OH-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11g/mol
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Forma física Líquido