Learn More
Solución de hidróxido de potasio, volumétrica, 1,0M de KOH en metanol (1,0N), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15673560 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
2 litros
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15673560 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15663560 2 L Glass Bottle 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15673560 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 319384500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Volumétrica, 1,0 M de KOH en metanol (1,0N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Hydroxide Solution
Nombre de nota Volumetric, 1.0M KOH in methanol (1.0N)
Fórmula lineal KOH
Número UN UN2924
Densidad 0.86g/mL at 25°C
Cantidad 500 mL
Nombre IUPAC potasio;hidróxido
Temperatura de inflamación 11°C (51.8°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11g/mol