Learn More
Potassium Hydroxide Solution, Volumetric, 0.1M KOH (0.1N), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15653550 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15653550 500 mL Glass bottle 500 ml
1 options
Código de producto. 15653550 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 319325500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Volumétrico, 0,1 M de KOH (0,1 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Hydroxide Solution
Nombre de nota Volumetric, 0.1M KOH (0.1N)
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Fórmula lineal KOH
Número MDL MFCD00003553
Número UN NONH for all modes of transport
Densidad 1.000g/mL at 25°C
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 500 mL
SMILES [OH-].[K+]
Nombre IUPAC hidróxido de potasio
Peso molecular (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11g/mol
Envase Glass bottle
Forma física Líquido