Learn More
Solución de hidróxido de potasio, 50 %, Chem Lab™
Código de producto. 11959202
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
1L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11959202 1 L 1L 1 litro
1 options
Código de producto. 11959202 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.1110.1000
Especificaciones
Color Incoloro
Concentración 500g KOH/l H2O
Densidad 1.35g/mL
Información de solubilidad Soluble in water
Cantidad 1 L
Olor Odourless
Envase 1L
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potasio hidróxido 50 vol. % solución
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide