Learn More
Solución de hidróxido de potasio 1 M (1 N), solución patrón NIST lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Código de producto. 10617032 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10617032 1 L 1 LT
1 options
Código de producto. 10617032 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/6630/PB15
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Listo para usar; para análisis volumétricos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 13
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Número MDL MFCD00003553
Sinónimo hidróxido de potasio, potasa cáustica, colorante de potasa, hidrato de potasio, hidróxido de potasio k oh, solución de hidróxido de potasio, n.º de caswell 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 L
SMILES [OH-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formula Weight (peso de la fórmula) 56,11g/mol
Envase Frasco de plástico HDPE
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide, 1M solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide