Learn More
Solución de hidróxido de potasio 1 M (1 N), solución patrón NIST lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Código de producto. 10020200 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10020200 2.5 L Frasco de plástico HDPE 2.50 litro
1 options
Código de producto. 10020200 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/6630/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    136.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 13.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
pH 13
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Número MDL MFCD00003553
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 2.5 L
SMILES [OH-].[K+]
Nombre IUPAC hidróxido de potasio
Peso molecular (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formula Weight (peso de la fórmula) 56,11g/mol
Envase Frasco de plástico HDPE
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide, 1N solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.