Learn More
Solución de hidróxido de potasio 0,1 M (0,1 N), (en metanol) solución patrón NIST lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
Descripción
1 l, frasco de plástico de HDPE
Especificaciones
Especificaciones
pH | 13 |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 64.7°C |
CAS | 1310-58-3 |
Fórmula molecular | HKO |
Número MDL | MFCD00003553 |
Sinónimo | potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 |
Clave InChI | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
Cantidad | 1 L |
SMILES | [OH-].[K+] |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Tamaño : 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Tamaño : 2.5 MB
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium Hydroxide solution 0.1M, (0.1N), (methanol)
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Solución de hidróxido de potasio 0,1 M (0,1 N), (en metanol) solución patrón NIST lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido