Learn More
Hidróxido de potasio, 0,01 M en IPA, Chem-Lab
Código de producto. 11906836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
946mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11906836 1 L 946mL 1 litro
1 options
Código de producto. 11906836 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL05.1151.1000
Se utiliza como titulador en el análisis volumétrico, TMAR. El hidróxido de potasio, 0,01 M en alcohol isopropilo, Chem-Lab es un reactivo de laboratorio que tiene 0,5612 g de KOH por 1 l de 2-propanol. Tiene una naturaleza muy ácida y es altamente corros
El hidróxido de potasio alcohólico es un conductor eficaz de calor, además de ser altamente inflamable. Se utiliza como desecante. También se utiliza en algunas pilas eléctricas, como las utilizadas en los mandos a distancia del televisor. Se utiliza en la fabricación de jabones, la producción de biodiésel y la producción de otros compuestos de potasio.
Especificaciones
pH 13 (20°C, H2O)
Color Incoloro
CAS 1310-58-3, 67-63-0
Fórmula molecular HKO
Concentración 0.5612g KOH per 1L C3H8O (0.01mol/L)
Número MDL MFCD00003553
Densidad 0.78g/mL
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 L
SMILES [OH-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;hidróxido
Límite de explosión Lower 2% Volume/Upper 12% Volume
Peso molecular (g/mol) 56.11
Temperatura de inflamación 12°C (IPA)
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.10g/mol
Normalidad 0.01N (±0.0002, 20°C)
Olor 2-propanol
Envase 946mL
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potasio hidróxido 0.01 mol/l en Propanol-2
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,propan-2-ol