Learn More
Hidróxido de potasio, pellets, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433118 2500 g 2500 g
11423118 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18854.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.30€
    79.65€ / 2500 g
    Ahorro 12.65€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidróxido de potasio actúa como precursor para la mayoría de los jabones suaves y líquidos y para numerosos químicos que contienen potasio. Se utiliza ampliamente en la fabricación de detergentes, fertilizantes, rayón, papel, colorantes, varios fármacos, productos intermedios de fármacos, productos químicos finos y productos derivados del petróleo. En el campo de la química orgánica, el hidróxido de potasio actúa como base, y se utiliza en la síntesis de varios compuestos orgánicos. Además, se aplica como electrolito en pilas alcalinas, que se basan en níquel-cadmio, níquel-hidrógeno y dióxido de manganeso-zinc.
Solubilidad
Fácilmente soluble en agua. Soluble en etanol.
Notas
Incompatible con ácidos, compuestos nitrosos, metales alcalinos, magnesio, cobre, halógenos, azidas y anhídridos. El contacto con aluminio, estaño y zinc libera gas de hidrógeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Nombre IUPAC hidróxido de potasio
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydroxide
pH 13,5
Punto de ebullición De 1320 °C a 1324 °C
Punto de fusión 360 °C
Densidad 2.044
Información de solubilidad Freely soluble in water. Soluble in ethanol.
Cantidad 2500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11
Porcentaje de pureza 85%
Olor Odorless
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide