Learn More
Hidróxido de potasio, escamas, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15423127
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Unit Size:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15423127 10,000 g 10000 g
15443127 500 g 500 g
15433127 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15423127 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16199.0C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Potassium hydroxide acts as the precursor for most of the soft and liquid soaps, and for numerous potassium-containing chemicals. It is widely used in the manufacture of detergents, fertilizer, rayon, paper, dyestuffs, various drugs, drug intermediates, fine chemicals, and petroleum products. In the field of organic chemistry, potassium hydroxide acts as a base, and is used in the synthesis of several organic compounds. Further it finds application as an electrolyte in alkaline batteries, which are based on nickel-cadmium, nickel-hydrogen and manganese dioxide-zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidróxido de potasio actúa como precursor para la mayoría de los jabones suaves y líquidos y para numerosos químicos que contienen potasio. Se utiliza ampliamente en la fabricación de detergentes, fertilizantes, rayón, papel, colorantes, varios fármacos, productos intermedios de fármacos, productos químicos finos y productos derivados del petróleo. En el campo de la química orgánica, el hidróxido de potasio actúa como base, y se utiliza en la síntesis de varios compuestos orgánicos. Además, se aplica como electrolito en pilas alcalinas, que se basan en níquel-cadmio, níquel-hidrógeno y dióxido de manganeso-zinc.
Solubilidad
Fácilmente soluble en agua. Soluble en etanol.
Notas
Incompatible con ácidos, compuestos nitrosos, metales alcalinos, magnesio, cobre, halógenos, azidas y anhídridos. El contacto con aluminio, estaño y zinc libera gas de hidrógeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC hidróxido de potasio
SMILES [OH-].[K+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium hydroxide
pH 13.5
Punto de ebullición 1320°C to 1324°C
Punto de fusión 360°C
Densidad 2.044
Información de solubilidad Freely soluble in water. Soluble in ethanol.
Cantidad 10,000 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11
Olor Odorless
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium hydroxide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide