Learn More
Hidróxido de potasio, extrapuro, SLR, pellets, Fisher Chemical™
Código de producto. 11413693 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
2 KG
5 KG
500 GR
Código de producto. 11413693
Marca: Fisher Chemical P/5600/61
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
pH 13.5
Color Blanco
Punto de ebullición 1320°C
Punto de fusión 360°C
Cantidad 2 kg
Nombre IUPAC hidróxido de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Forma física Sólido