Learn More
Hidróxido de potasio, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical
Código de producto. 10448990 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10448990 1 kg 1 Kg
10366240 500 g 500 GR
10142010 5 kg 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10448990 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/5640/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.55€
    47.20€ / 1 Kg
    Ahorro 14.35€
    23% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
HKO, número CAS-1310-58-3, lejía de potasa, potasa cáustica, hidróxido de potasio, n.º caswell 693, hidrato de potasio, hidróxido potásico, potasa cáustica, potasa, solución de hidróxido de potasio, hidróxido de potasio k oh, 500 g, 1320 °C, CHEBI:32035, blanco, 56,11 g/mol, KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
pH 13.5
Color Blanco
Punto de ebullición 1320 °C
Punto de fusión 360 °C
Cantidad 1 kg
Nombre IUPAC hidróxido de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 56,11g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Forma física Sólido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide