Learn More
Hidróxido de potasio, aprox. 85%, extrapuro, escamas, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10782081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 KG
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10782081 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10687572 5 kg Tambor de plástico 5 KG
10321234 25 kg Tambor de fibra 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10782081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 232550010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.75€
    37.65€ / 1 Kg
    Ahorro 7.10€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydroxide
Color Blanco
Nombre de nota c.p.
Punto de ebullición 1320,0 °C
Punto de fusión 360,0 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo ca. 85%
Fórmula lineal KOH
Número UN 1813
Fieser 01,935; 02,346; 03,238; 04,409; 05,557; 06,486; 07,303; 08,415; 09,387; 11,439; 12,411; 13,258
Índice Merck 15, 7761
Información de solubilidad Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: 1780g/L water (100°C), soluble in ethanol (400g/L), soluble in ammonia, slightly soluble in ether
Cantidad 1 kg
Nombre IUPAC hidróxido de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11
Porcentaje de pureza ∼85%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Forma física Escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.