Learn More
Hidróxido de potasio, 85 % aprox., reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
25 GR
25 KG
5 KG
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10677581 2.5 kg 2.50 KG
10506992 25 g 25 GR
10474321 500 g 500 GR
10073923 5 kg 5 KG
13428578 25 kg 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10677581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424140025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    102.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 21.35€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Nombre IUPAC hidróxido de potasio
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Hydroxide
Color Blanco
Nombre de nota 85%
Punto de ebullición 1320.0°C
Punto de fusión 360.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo ca. 85%
Fórmula lineal KOH
Número UN 1813
Fieser 01,935; 02,346; 03,238; 04,409; 05,557; 06,486; 07,303; 08,415; 09,387; 11,439; 12,411; 13,258
Índice Merck 15, 7761
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11
Porcentaje de pureza ≥85%
Grado Reactivo ACS
Forma física Sedimentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.