Learn More
Hidróxido de potasio, reactivo ACS, sedimentos, ≥85 %, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium hydroxide |
| CAS | 1310-58-3 |
| Fórmula molecular | HKO |
| Número MDL | MFCD00003553 |
| Número UN | UN1813 |
| Clave InChI | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
| Cantidad | 25 kg |
| SMILES | [OH-].[K+] |
| Nombre IUPAC | hidróxido de potasio |
| Peso molecular (g/mol) | 56.11 |