Learn More
Hidróxido de potasio, solución 1 N en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10664545 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico
Lata de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10664545 1 L Frasco de plástico 1 LT
10774935 2.5 L Frasco de plástico 2.50 LT
15109263 25 L Lata de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10664545 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 278400010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.50€
    30.65€ / 1 litros
    Ahorro 5.85€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydroxide
Color Colorless
Nombre de nota 1N solution in water
Punto de ebullición 100.0°C
CAS 1310-58-3, 7732-18-5
Fórmula molecular HKO
Fórmula lineal KOH
Concentración 1N, exact strength on the certificate of analysis
Número MDL MFCD00003553
Número UN 1814
Fieser 01,935; 02,346; 03,238; 04,409; 05,557; 06,486; 07,303; 08,415; 09,387; 11,439; 12,411; 13,258
Densidad 1.0500g/mL
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 L
SMILES [OH-].[K+]
Nombre IUPAC hidróxido de potasio
Peso molecular (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.05
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide, 1N solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.