Learn More
Hidróxido de potasio, 0,5 N, Chem Lab™
Código de producto. 11943173
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Concentración:
28.055 g KOH/l H2O = 0.5 N (±0.001/20°C)
28.06 g KOH/l CH3OH = 0.5 N (±0.001/20°C)
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Concentración unitSize
11943173 1 L 28.055 g KOH/l H2O = 0.5 N (±0.001/20°C) 1 litro
11943193 1 L 28.06 g KOH/l CH3OH = 0.5 N (±0.001/20°C) 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11943173 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL05.1106.1000
Especificaciones
pH >12
Color Incoloro
Concentración 28.055 g KOH/l H2O = 0.5 N (±0.001/20°C)
Densidad 1.02g/mL
Información de solubilidad Soluble in Water
Cantidad 1 L
Olor Ethanol
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potasio hidróxido 0.5 mol/l
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide