Learn More
Hidróxido de potasio, 0,1 M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 10279480 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10279480 1 L Polietileno de alta densidad (HPDE) 1 litro
1 options
Código de producto. 10279480 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 7130.1000
La solución volumétrica de alta calidad está lista para su uso en laboratorios y aplicaciones industriales especializadas.
  • Estandarizado potenciométricamente contra un material de referencia de la norma NIST, hidrogenoftalato de potasio
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Hydroxide
Punto de ebullición 100°C
CAS 1310-58-3
Punto de fusión 0°C
Fórmula molecular HKO
Concentración 0.0995–0.1005mol/L
Número MDL MFCD00003553
Densidad 1.0g/cm3 at 20°C
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Información de solubilidad Fully miscible in water
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 L
SMILES [OH-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11g/mol
Grado PANADERO ANALYZED
Normalidad 0.1N
Envase Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.