Learn More
Hidróxido de potasio, 0,05 M, Chem Lab™
Código de producto. 11996826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11996826 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 11996826 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL05.1141.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.65€
    40.60€ / 1 litros
    Ahorro 11.05€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
El hidróxido de potasio etanólico es un conductor eficaz de calor, además de ser altamente inflamable. Se utiliza como desecante. También se utiliza en algunas pilas eléctricas, como las utilizadas en los mandos a distancia del televisor. Se utiliza en la fabricación de jabones, la producción de biodiésel y la producción de otros compuestos de potasio.
  • La solución puede volverse marrón al estar en posición vertical.
  • Límite de explosión: del 3,5 al 15,0 % (V) (etanol)
  • Temperatura de encendido: 425 °C (etanol)
Especificaciones
Color Incoloro
Concentración 2,8055g KOH/l H2O = 0,05 N (±0,0001/20 °C)
Densidad 1g/mL
Información de solubilidad Soluble en agua
Cantidad 1 L
Olor Inodoro
Forma física Líquido