Learn More
Solución de ferrocianuro de potasio según la Farmacopea Europea (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11404729 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11404729 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11404729
Marca: Reagecon 1069801
Producto estable de alta pureza desarrollado y probado para aplicaciones de la Farmacopea Europea (EP).
  • Reactivo de Farmacopea Europea, solución
  • Producto estable de alta pureza desarrollado y probado para aplicaciones de la Farmacopea Europea (EP).
  • Estos incluyen el uso en la identificación de reacciones de iones y grupos funcionales (2.3.1) y como reactivo en la realización de las pruebas descritas en varias monografías de EP.
  • Trazable al NIST.
  • Este reactivo de la EP Reagecon es preciso, estable y reproducible.
  • La estabilidad está probada (abierta o sin abrir) para la vida útil de este producto.
Especificaciones
Envase Frasco de HDPE
Forma física Líquido
Técnica Prueba de EP
Cantidad 100 mL