Learn More
Cloruro de potasio 3M con AgCl, solución de llenado de electrodos, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11593162 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11593162 100 ml 100 ML
11503172 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11593162 Proveedor Reagecon N.º de proveedor EFS3AC
Se utiliza para rellenar o sustituir el electrolito de referencia en electrodos de referencia de plata/cloruro de plata o calomelano. Cloruro de potasio 3M con AgCl, solución de llenado de electrodos, Reagecon™ es la solución de llenado de elección en las valoraciones potenciométricas o en las mediciones directas de pH, redox o iones.
Un buen electrolito debe cumplir una serie de condiciones: la equitransferencia de la combinación catión/anión debe ser lo más cercana posible a ser equimobil, tener una actividad de cloruro constante, ser de alta conductancia eléctrica y lo menos susceptible de reacción química posible.
El cloruro de potasio (KCl) cumple todas estas condiciones en mayor o menor medida, y es la solución de llenado de elección en valoraciones potenciométricas o mediciones directas de pH, redox o iones en las que se utilizan electrodos de referencia de cloruro de plata/plata o calomelano. 3M KCl es adecuado cuando la temperatura de trabajo es de al menos 20 °C.
CAS 7447-40-7 , 7783-90-6
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Concentración 3 mol/l, saturado con AgCl
Forma física Líquido
Cantidad 100 ml
Tipo de solución Solución de llenado de electrodos
Nombre IUPAC cloruro potásico