Learn More
TAG-72 Antibody (B72.3 (Satumomab)), Allophycocyanin/Cy7, R&D Systems™
Código de producto. 18605487 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18605487 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18605487 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252672APCCY7
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
TAG-72 Monoclonal antibody specifically detects TAG-72 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TAG-72
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon B72.3 (Satumomab)
Conjugado APC-Cyanine7
Formulación PBS
Alias de gen CA 72-4, Protein TAG-72, tag 72, tag-72 Protein TAG-72
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Tumour-associated glycoprotein 72 is a glycoprotein found on the surface of many cancer cells, including ovary, breast, colon, and pancreatic cells.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Tumor Biomarkers
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Línea de productos Novus