Learn More
Bromuro de potasio, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15620560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
25 Kg
500 g
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15620560 100 g 100 g
15660560 500 g 500 g
15630560 1 kg 1 Kg
15640560 2.5 kg 2.50 Kg
15670560 6 x 1 kg paquete de 6
15680560 6 x 2.5 kg paquete de 6
15650560 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15620560 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 02110100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.43€
    36.73€ / 100 g
    Ahorro 4.70€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., 99.5-100,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Fórmula molecular BrK
Peso molecular (g/mol) 119.00
Número MDL MFCD00011358
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium Bromide
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de Ph. Eur.BP, USP
CAS 7758-02-3, 14708-99-7
Forma física Solid
Cantidad 100 g
Fórmula lineal KBr
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC bromuro de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 119g/mol
Porcentaje de pureza 99,5 a 100,5%
Grado puriss.
Envase Frasco de plástico
Presión de vapor 0,01mmHg (20 °C), 1 mmHg (795 °C)
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium bromide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide