Learn More
Bromato de potasio, 0,033 M, grado EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11454799 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
A prueba de manipulación
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11454799 1 l A prueba de manipulación 1 LT
1 options
Código de producto. 11454799 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 3004200
 Artículo restringido
En stock
Fabricado conforme a lo establecido por la Farmacopea Europea en el capítulo 4 (4.2.2) y preparada en instalaciones aptas según la norma ISO9001. El bromato de potasio, 0,033 M, grado EP, Reagecon™ es una solución volumétrica lista para usar con 5,511 g/l de KBrO3 en agua. Es un agente oxidante que se utiliza como reactivo de laboratorio.
El bromato de potasio se produce cuando se pasa bromo por una solución caliente de hidróxido de potasio. Esta solución se prepara mezclando 5,5670g de patrón primario de bromato de potasio con agua y se diluye hasta conseguir un 1 l. De esta forma, se consigue una solución de 0,1 M con aproximadamente 5,511 g/l de KBrO3.
  • Fabricado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en las directrices del Capítulo 4 (4.2.2)
  • Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
  • El producto está listo para usarse y permite ahorrarse el tiempo y trabajo que se dedican a la preparación de soluciones volumétricas precisas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bromate
CAS 7758-01-2, 7732-18-5
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 l
Olor Inodoro
Envase A prueba de manipulación
Fórmula molecular BrKO3
Sinónimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
Información de solubilidad Soluble en agua
Clave InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Nombre IUPAC potasio; bromato
Peso molecular (g/mol) 167.00
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Formula Weight (peso de la fórmula) 167,00g/mol
Grado Farmacopea farmacopea Capítulo 4 (4.2.2)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5,5670 g de solución estándar primaria de bromato de potasio, diluida a 1 l con agua
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 0.033M POTASSIUM BROMATE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate