Learn More
Bicarbonato de potasio, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de BP, Ph. Eur., USP, E501, 99,5-101,0% (acidimétrico), Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium bicarbonate |
| Nombre de nota | Puriss., cumple con la especificación analítica de BP, Ph. Eur., USP, E501, 99.5-101.0% (acidimétrica) |
| % máx. CAS | 100.0000% |
| Forma física | Powder |
| Cantidad | 6 x 1 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5 a 101.0% |
| Fórmula lineal | KHCO3 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4535309 |
| Información de solubilidad | Soluble en agua |
| Mostrar más |