Learn More
Bicarbonato de potasio, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de BP, Ph. Eur., USP, E501, 99,5-101,0% (acidimétrico), Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15641150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Envase:
Bolsa de papel/poli
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15641150 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
15661150 6 x 1 kg Frasco de polietileno paquete de 6
15651150 25 kg Bolsa de papel/poli 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15641150 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 126021KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.00€
    38.48€ / 1 Kg
    Ahorro 5.52€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica, Europa, USP , E501, 99,5-101,0% (acidimétrico)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-14-6
Fórmula molecular CHKO3
Peso molecular (g/mol) 100.11
Número MDL MFCD00011402
Clave InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
Nombre IUPAC potasio; carbonato de hidrógeno
SMILES [K+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Bicarbonate
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de Ph. Eur. BP, USP
Forma física Powder
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal KHCO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4535309
Información de solubilidad Soluble en agua
Formula Weight (peso de la fórmula) 100,12g/mol
Porcentaje de pureza 99,5 a 101% (acidimétrico)
Grado puriss.
Envase Frasco de polietileno