Learn More
Acetato de potasio, puriss., Honeywell Fluka™
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Acetate |
| Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph. Eur. BP |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula lineal | CH3COOK |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3595449 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.14g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 to 101% |
| Grado | puriss. |
| Densidad | 1.57g/cm3at 25°C |