Learn More
4-Fluorofeniltrifluoroborato potásico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368596 1 g 1 g
11378596 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17655.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 192863-35-7 | C6H4BF4K | 202 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192863-35-7
Fórmula molecular C6H4BF4K
Peso molecular (g/mol) 202
Número MDL MFCD01318170
Clave InChI PXKNUQDMYBUYSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium 4-fluorophenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-fluorophenyl borate, potassium trifluoro 4-fluorophenyl boranuide, potassium 4-fluorophenyl trifluoroborate, 4-fluorophenyl-trifluoroborate potassium salt, 4-fluorophenyltrifluoroboric acid potassium salt, 4-fluorobenzenetrifluoroboric acid potassium salt, pubchem11422, potassiotrifluoro 4-fluorophenyl boron v, potassium trifluoro-4-fluorophenyl boranuide
PubChem CID 23677644
Nombre IUPAC potasio; trifluoro-(4-fluorofenil)boranuida
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)F)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 4-fluorophenyltrifluoroborate
Punto de fusión 290°C to 292°C
Cantidad 1 g
Beilstein 7783544
Formula Weight (peso de la fórmula) 202
Porcentaje de pureza 95%