Learn More
3-Fluorofeniltrifluoroborato de potasio, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15419197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15419197 5 g 5 g
15409197 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15419197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52450.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 267006-24-6
Fórmula molecular C6H4BF4K
Peso molecular (g/mol) 202
Número MDL MFCD06659938
Clave InChI LOPFKHUYBDOHRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium 3-fluorophenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 3-fluorophenyl borate, potassium trifluoro 3-fluorophenyl boranuide, potassium 3-fluorophenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 3-fluorophenyl borate 1-, pubchem11392, c6h4bf4.k, potassium trifluoro-3-fluorophenyl boranuide, potassium ion trifluoro 3-fluorophenyl boranuide
PubChem CID 23697350
Nombre IUPAC potasio; trifluoro-(3-fluorofenil)boranuida
SMILES [B-](C1=CC(=CC=C1)F)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 3-fluorophenyltrifluoroborate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202
Porcentaje de pureza 96%