Learn More
2,4-Difluorofeniltrifluoroborato de potasio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15427757 1 g 1 g
15437757 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37326.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 871231-41-3 | C6H3BF5K | 219.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 871231-41-3
Fórmula molecular C6H3BF5K
Peso molecular (g/mol) 219.99
Número MDL MFCD07784375
Clave InChI HZKKNPYRMYVEOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium 2,4-difluorophenyltrifluoroborate, potassium 2,4-difluorophenyl trifluoroborate, potassium 2,4-difluorophenyl trifluoroboranuide, pubchem11329, potassium 2,4-difluorophenyl trifluoro borate 1-
PubChem CID 23697340
Nombre IUPAC potasio;(2,4-difluorofenil)-trifluoroboranuida
SMILES [B-](C1=C(C=C(C=C1)F)F)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium 2,4-difluorophenyltrifluoroborate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.99
Porcentaje de pureza 95%