Learn More
Gilson™ Gradilla de posiciones
Código de producto. 16686125 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Vial de 5 ml (12 x 75/100 mm)
Vial de 9 ml (13 x 100 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16686125 Vial de 5 ml (12 x 75/100 mm) cada uno
16666125 Vial de 9 ml (13 x 100 mm) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16686125 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor 170414
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Estas gradillas son para usar con los colectores de fracciones FC203B y FC204.
  • Técnica de purificación HPLC
  • Gradillas para colectores de fracciones
Especificaciones
Descripción Código 14
Para utilizar con (equipo) Vial de 5 ml (12 x 75/100 mm)
N.º de posiciones 128