Learn More
Skytec™ Portacount Adaptador para máscaras faciales completas y medias Alpha Sentinel
Tienda Skytec ProductosDescripción
- Cuerpo de nailon robusto
- El adaptador permite que los tubos se conecten directamente a la máscara y dentro de ella sin romper el sello.
- También se utiliza un pequeño soporte para ubicar el tubo dentro de la máscara oronasal.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de filtro | Combinación |
| Material | Policarbonato |
| Tipo de producto | Portacount Adaptador |
| Tamaño | Talla única |
| Tipo de máscara | Centinela Alfa FFM |
| Sin látex | Sí |
| Cantidad | Cada |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 140 x 90 x 65 mm |
| Mostrar más |