Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pomalidomida
Código de producto. 16534504 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16534504 250 mg 250 miligramos
16524504 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16534504 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465702500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19171-19-8 | C13H11N3O4 | 273.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19171-19-8
Fórmula molecular C13H11N3O4
Peso molecular (g/mol) 273.25
Número MDL MFCD12756407
Clave InChI UVSMNLNDYGZFPF-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
SMILES NC1=CC=CC2=C1C(=O)N(C1CCC(=O)NC1=O)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pomalidomide
Punto de fusión 315.0°C to 320.0°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.24
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pomalidomide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pomalidomide