Learn More
Cytiva Conectores de empaquetamiento de POM/EPDM
Código de producto. 10392730 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para su uso con columnas XK 16
Para su uso con columnas XK 26
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10392730 Para su uso con columnas XK 16 1 PCS
10630581 Para su uso con columnas XK 26 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10392730 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18115344
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conectores de columna para su uso en aplicaciones de cromatografía de filtración en gel
Este conector de empaquetamiento se utiliza para conectar una columna que se utiliza como depósito de empaquetamiento a otra columna XK 16 o XK 26, con el fin de conseguir un empaquetamiento más eficaz. Un lecho de medios correctamente empaquetamiento es esencial para obtener resultados óptimos en todas las formas de cromatografía líquida, especialmente en la de filtración en gel. El conector de empaquetamiento facilita el correcto empaquetamiento de lechos de filtración en gel y otros medios en columnas XK 16 y XK 26, y resulta especialmente adecuado para el empaquetamiento rápido y fácil de medios de afinidad, IEX y medios HIC con poca altura de lecho.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Conector de empaquetamiento
Temperatura máx. (métrico) 60 °C
Incluye Se suministran 2 anillos de sellado con el conector de empaquetamiento
Material POM, EPDM
Para utilizar con (equipo) Para su uso con columnas XK 16